Nivel de calidad
color
white
solubilidad
deionized water: soluble
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)