T0693
Pharmed L/S tubing
size 15
Sinónimos:
Saint Gobain Peristaltic Pump Tubing
Seleccione un Tamaño
US$ 363,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 363,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
envase
pack of 25 feet
fabricante / nombre comercial
Tygon
D.I.
0.19 in. (4.8 mm)
Descripción general
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)