Documentos clave
SYNS386300
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Sinónimos:
Synthware S386300, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
needle female luer lock
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech S386300
D.E. × L
0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip
Descripción general
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 300mm
Aplicación
kemetch; synthware; needle; extended length
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)