SRP8040
LAG-3 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, >99% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FDC Protein, Lymphocyte activation gene-3, PC cell-derived growth factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensayo
>99% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
~80 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 50 μg
concentración
≥0.2 mg/mL
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
clear
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LAG3(3902)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?