H4381
6-Hydroxydopamine hydrochloride
≥97% (titration), powder, neurotoxin
Sinónimos:
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride, 2,5-Dihydroxytyramine hydrochloride, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 6-OHDA
Productos recomendados
Nombre del producto
6-Hydroxydopamine hydrochloride, ≥97% (titration), powder
Ensayo
≥97% (titration)
Formulario
powder
color
off-white to brown
mp
232-233 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Clave InChI
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Reconstitución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?