Documentos clave
SRP8021
Sigma-Aldrich
NMNAT1 human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
EC 2.7.7.1, IL-1F9, NMN adenylyltransferase 1, Nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
monomer ~33.3 kDa
envase
pkg of 10 μg
concentración
≥0.2 mg/mL
color
clear
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NMNAT1(64802)
Descripción general
Nuclear NMNAT isoform. Catalyzes the formation of NAD+ from nicotinamide mononucleotide (NMN) and ATP. It can also use the deamidated form of nicotinic acid mononucleotide (NAMN) as substrate with the same efficiency. Interacts with PARP-1/ARTD1. Protects against axonal degeneration following mechanical or toxic insults. Widely expressed.
Forma física
Solution in 50 mM sodium phosphate, pH 8.0, containing 300 mM sodium chloride, 2 mM DTT and 10% glycerol.
Otras notas
Human full-length NMNAT1 (aa 1-279) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)