This haptoglobin product is lyophilized from a solution containing 0.269 % Trehalose, 0.727 % Dibasic mono hydrogen potassium phosphate, and 0.248 % Monobasic dihydrogen potassium phosphate.
SRP6507
Haptoglobin (Phenotype 1-1) from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Hp 1-1
About This Item
Productos recomendados
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
凍結乾燥時の組成を教えていただきたく存じます(濃度は不要です)。 当該物質を用いた試験法を構築中ですが、組成による試験系の妨害を懸念しております。
1 answer-