SRP6313
Alpha 2 Antiplasmin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized
Sinónimos:
AAP, Alpha-2-plasmin inhibitor, PLI, SERPINF2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Alpha 2 Antiplasmin from human plasma, ≥95% (SDS-PAGE)
origen biológico
human
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≥5.0 I.U. per mg
mol peso
70 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SERPINF2(5345)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)