SRP6020
VEGF-C from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
VEGFC, Vascular Endothelial Growth Factor-C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
18.0 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... VEGFC(22341)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)