SRP4039
Fgf-2 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinónimos:
FGB-b, FGF-2, Fibroblast Growth Factor-basic, HBGF-2, Prostatropin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
<0.2 ng/mL
mol peso
~16.3 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Fgf2(54250)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)