SRP3185
VEGF-D human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
FIGF, Vascular Endothelial Growth Factor-D
Seleccione un Tamaño
US$ 452,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 452,00
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
20.0-22.0 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FIGF(2277)
Descripción general
Recombinant human VEGF-D is a 26.2 kDa non-disulfide linked homodimeric protein consisting of two 117 amino acid polypeptide chains. Due to glycosylation the protein migrates as a 20.0-22.0 kDa band under non-reducing condition.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.