Documentos clave
SRP0691
Sigma-Aldrich
PI3K (P85 ALPHA) Protein
recombinant
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Seleccione un Tamaño
50 μG
US$ 635,00
US$ 635,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
US$ 635,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 635,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~86 kDa
concentración
0.2 μg/μL
nº de acceso
NM_181523
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PI3K (5295)
Aplicación
Useful for Western blot and kinase assays.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Recombinant full-length human PI3K (p85alpha) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag. The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. p85α modulates the interaction between PI3K and platelet-derived growth factor receptor (1). Furthermore, estrogen receptor isoform ER-alpha binds in a ligand-dependent manner to the p85-alpha regulatory subunit of PI3K. Stimulation with estrogen increases ER-alpha-associated PI3K activity, leading to the activation of protein kinase B/AKT and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) (2).
Reconstitución
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Almacenamiento y estabilidad
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)