Saltar a
K3769
KW-3902
≥98% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
1,3-dipropyl-8-(3-noradamantyl)xanthine, 8-(Hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-yl)-3,7-dihydro-1,3-dipropyl-1H-purine-2,6-dione, MK-7418, Rolofylline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $ 530.000 — Save 5%; Spend $ 907.000 — Save 10%; Spend $ 1.500.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 183,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
356.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL, soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)[C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@@H]3C5)C4
InChI
1S/C20H28N4O2/c1-3-5-23-16-15(17(25)24(6-4-2)19(23)26)21-18(22-16)20-10-12-7-13(11-20)9-14(20)8-12/h12-14H,3-11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-,13+,14-,20-
InChI key
PJBFVWGQFLYWCB-OYEQCZOJSA-N
Biochem/physiol Actions
KW-3902 is an A1 adenosine receptor antagonist and is over 800 fold more selective for an A1 receptor versus the A2A receptor.
KW-3902 is an A1 adenosine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0422SML0366SML1142
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)