Documentos clave
SRP0680
Sigma-Aldrich
AMARA Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 130,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
AMARA Peptide, ≥95% (HPLC)
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
1542.84
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The AMARA peptide sequence (AMARAASAAALARRR) is suitable for use as a substrate for SIK and AMPK kinases.
Secuencia
AMARAASAAALARRR
Reconstitución
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Almacenamiento y estabilidad
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)