Documentos clave
SRP0517
Sigma-Aldrich
MAOA, His-Tag, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinónimos:
Amine Oxidase A, EC 1.4.3.4, MAOA, Mao, Monoamine Oxidase A
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 806,00
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 806,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
58.2 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... MAOA(4128)
Descripción general
Human monoamine oxidase A (MAOA), GenBank Accession No. NM_000240, a.a. 2-497, with N-terminal His-tag and N-terminal FLAG-tag, MW = 58.2 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)