Documentos clave
SRP0641
Sigma-Aldrich
PD-L1 (D122A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
54 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CD274(29126)
Descripción general
Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7homolog 1 (B7-H1) with a D122A mutation,GenBank Accession No. NM_014143,amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1,with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)