Documentos clave
SRP0592
Sigma-Aldrich
CD28H, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD28 homolog, IGPR-1, Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 TMIGD2, immunoglobulin and proline-rich receptor 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
40 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TMIGD2(126259)
Descripción general
Human CD28 homolog (CD28H), also known as Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 (TMIGD2) and immunoglobulin and prolinerich receptor 1 (IGPR-1). GenBank Accession No. NM_144615, a.a. 23-128 fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-terminal Avitag expressed in a HEK293 expression system. MW = 40 kDa. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be greater than 90%. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)