Documentos clave
SRP0580
Sigma-Aldrich
Mouse IDO1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
3-dioxygenase 1, IDO, IDO1, Indoleamine 2
Seleccione un Tamaño
50 μG
US$ 599,00
US$ 599,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
US$ 599,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
US$ 599,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
frozen liquid
mol peso
46 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... IDO1(15930)
Descripción general
Mouse IDO1, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, GenBank Accession No. NM_008324, a.a. 2-407(end) with an Nterminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)