SRP0463
BRD4, BD1, BD2 (49-460) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
73.3 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BRD4(23476)
Descripción general
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_ NM_058243) amino-acids 49-460 with N-terminal GST-tag, MW = 73.3kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)