SRP0226
NEDD4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Cell proliferation-inducing gene 53 protein, KIAA0093, PIG53, RPF1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥60% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
86 kDa
envase
pkg of 20 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NEDD4(4734)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)