SRP0219
CD45 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CD45R, Leukocyte common antigen (LCA), PTPRC, Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, T200 leukocyte common antigen
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
75 kDa
envase
pkg of 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)