SRP0108
HDAC-6 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HD6, Histone deacetylase 6, JM21
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
159 kDa
envase
pkg of 50 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HDAC6(10013)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)