SRE0111
Heat-labile Cod Uracil-DNA Glycosylase
recombinant, expressed in E. coli, Triton-free
Sinónimos:
UDG, UNG
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
composición
Triton-free
envase
pkg of 100 U
pkg of 1000 U
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Heat inactivation: The only UNG that is completely and irreversibly heat inactivated thus ensuring long-term sample integrity for subsequent post-PCR analysis such as cloning, sequencing or genotyping
- Cod UNG is not active on uracil in RNA.
- High sensitivity: Remove more than 108 copies of contaminating DNA without affecting the sensitivity (Cq) of the assay
- Simple protocol: Applying Cod UNG in a RT-PCR is done by a 5 min Cod UNG preincubation step at RT prior to the amplification reaction
Definición de unidad
Reconstitución
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)