Saltar a
D4913
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
100 mM (pH 7)
Sinónimos:
2′-Deoxycytidine-5′-triphosphoric acid disodium salt, dCTP-Na2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 μmol
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 161,00
0.1 mmol
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 446,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N3Na2O13P3
Número CAS:
Peso molecular:
511.12
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate (dCTP) is a cytidine analog.[1] It is composed of a nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar bound to a chain of three phosphate residues. dCTP is utilized by cells for DNA polymerase catalyzed synthesis of DNA.[2]
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt has been used:
  • in reverse transcription polymerase chain reaction (RT -PCR).[3]
  • to study the mutations in HBB gene via amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR
  • to C-tail the end-repaired DNA[4]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D4635DCTP-ROD5038
dCTP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DCTP-RO
dCTP
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
form
liquid
form
powder
form
solution
form
liquid
color
colorless
color
-
color
-
color
colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)