SRE0029
Disolución de cardiolipina del corazón bovino
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinónimos:
Cardiolipina solution from bovine heart
About This Item
Productos recomendados
biological source
bovine heart
Quality Level
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
concentration
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
- Sitio de acción del anestésico local tetracaína en una bicapa de fosfatidilcolina con cardiolipina incorporada: en este artículo se examina cómo interactúa la tetracaína con bicapas de fosfatidilcolina que contienen cardiolipina, lo que tiene implicaciones para la comprensión de los mecanismos anestésicos locales (Shibata et al., 1995).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - Solvent