Merck
SRE0010
Sigma-Aldrich
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinónimos:
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt, 5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid disodium salt, 5-Methyl-THF
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 173,00
10 MG
US$ 312,00
25 MG
US$ 621,00
100 MG
US$ 1.660,00
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 173,00
10 MG
US$ 312,00
25 MG
US$ 621,00
100 MG
US$ 1.660,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23N7Na2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
503.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
100
400
Ensayo
≥88% (UV-vis)
Formulario
powder
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
5-Methyl-THF acts as both cofactor and substrate in the regeneration of methionine from homocysteine through the action of 5-methyl-THF-homocysteine S-methyltransferase.
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)