SML3953
Istaroxime hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Androstane-3,6,17-trione, 3-[O-(2-aminoethyl)oxime], hydrochloride (1:1)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Istaroxime is a positive inotropic agent that inhibits Na + /K + -ATPase and increases activity of Ca 2+ -ATPase at the sarcoplasmic reticulum. It improves cardiac performance in the failing heart. Istaroxime ameliorates calcium dysregulation Zebrafish PLN R14del arrhythmogenic cardiomyopathy model.
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2
Órganos de actuación
Gastro-intestinal system,Heart
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)