SML3765
ISA-2011B
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
rel-(5R,10aR)-5-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)-8,9,10a,11-tetrahydro-9-methyl-5H-1,3-dioxolo[4,5-g]pyrazino[1,2-b]isoquinoline-7,10-dione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O=C1N2[C@@H](C3=CC4=C(C=C3C[C@]2(C(N(C)C1)=O)[H])OCO4)C5=CNC6=CC=C(Cl)C=C56
InChI
1S/C22H18ClN3O4/c1-25-9-20(27)26-17(22(25)28)4-11-5-18-19(30-10-29-18)7-13(11)21(26)15-8-24-16-3-2-12(23)6-14(15)16/h2-3,5-8,17,21,24H,4,9-10H2,1H3/t17-,21-/m0/s1
Clave InChI
FSEZESVJDPKRDS-UWJYYQICSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ISA-2011B is a cell-permeable, selective PIP5K1α inhibitor that blocks its downstream PI3K/AKT phosphorylation and the production of PI(4,5)P2 from its PI(4)P precursor. ISA-2011B effectively inhibits propagation of both measles and nipah viruses in cell culture (40 - 50 µM) with minimal toxicity, suppresses inflammation, cancer growth and invasion in multiple models.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)