Merck
SML3715
Sigma-Aldrich
SSK1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(4-((((1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)carbamoyl)oxy)methyl)-2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H34F2N4O18
Número de CAS:
Peso molecular:
788.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Galactose-conjugated senolytic prodrug; induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK
SSK1 is a senescence cells specific killing agent that is activated by lysosomal β-galactosidase. SSK1 induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK. Also, it induces mitochondrial DNA damage in senescent cells. In aged mice, SSK1 removes senescence cells in different tissues, attenuated low-grade inflammation and improved physical function.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Results of calf cartilage grafted in the human body].
S Y Wang
Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology, 23(5), 282-283 (1988-09-01)