Saltar a
SML2227
Emricasan
≥98% (HPLC), powder, pan-caspase inhibitor
Sinónimos:
IDN-6556, N-[2-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-oxoglycyl-N-[(1S)-1-(carboxymethyl)-2-oxo-3-(2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)propyl]-L-Alaninamide, PF-03491390
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 168,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.170,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H27F4N3O7
Número CAS:
Peso molecular:
569.50
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Emricasan, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C1=C(NC(C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(COC2=C(F)C(F)=CC(F)=C2F)=O)=O)=O)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C26H27F4N3O7/c1-12(31-24(38)25(39)32-16-8-6-5-7-13(16)26(2,3)4)23(37)33-17(10-19(35)36)18(34)11-40-22-20(29)14(27)9-15(28)21(22)30/h5-9,12,17H,10-11H2,1-4H3,(H,31,38)(H,32,39)(H,33,37)(H,35,36)/t12-,17-/m0/s1
InChI key
SCVHJVCATBPIHN-SJCJKPOMSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiapoptotic caspase inhibitor; Pan-Caspase Inhibitor
Emricasan is an antiapoptotic pan-caspase inhibitor. It has been in clinical trials for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) with advanced fibrosis (scarring) and cirrhosis. Emricasan has also been shown to protect infected astrocytes from ZIKV-induced cell death.
Emricasan, formerly known as IDN-6556, in combination with birinapan is used to treat acute myeloid leukemia (AML). This small molecule irreversible inhibitor is under clinical investigation to reduce hepatic injury and liver fibrosis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2754SML0607A2731
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)