Saltar a
SML3554
6-(Methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, 6-MITC, 6-MSITC, Hesperin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NOS2
Número CAS:
Peso molecular:
205.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C)CCCCCCN=C=S
InChI
1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
InChI key
XQZVZULJKVALRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-(Methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate (6-MITC) is a major bioactive compound in wasabi that exhibits antimicrobial, anti-inflammatory, antiplatelet, antioxidant and anticancer properties (mean log GI50 = −5.41 (3.9 μM) in a human cancer cell panel). 6-MITC concurrently induces autophagy and mitotic arrest, suppresses NF-κβ signaling by competitive inhibition of GSK-3β.
Major bioactive compound in wasabi that exhibits antimicrobial, anti-inflammatory, antiplatelet, antioxidant and anticancer properties
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S6317S4441SML3431
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), oil
description
≥90% (HPLC), synthetic, liquid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
liquid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to yellow
color
light yellow
color
-
color
white to beige
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)