Documentos clave
SML3487
Sigma-Aldrich
X4-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Cycloheptanecarbonyl)-L-phenylalanine, N -(Cycloheptylcarbonyl)-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
289.37
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inactive control probe for MS47134, which is a selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4
X4-2 is an inactive control probe for MS47134, which is a selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Can Cao et al.
Nature, 600(7887), 170-175 (2021-11-19)
The MRGPRX family of receptors (MRGPRX1-4) is a family of mas-related G-protein-coupled receptors that have evolved relatively recently1. Of these, MRGPRX2 and MRGPRX4 are key physiological and pathological mediators of itch and related mast cell-mediated hypersensitivity reactions2-5. MRGPRX2 couples to