SML3460
CB-103
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
6-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]-3-pyridinamine, CB 103, CB103
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
, White to very dark gray
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Nc1cnc(cc1)Oc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H18N2O/c1-15(2,3)11-4-7-13(8-5-11)18-14-9-6-12(16)10-17-14/h4-10H,16H2,1-3H3
Clave InChI
WHIWGRCYMQLLAO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)