SML3445
VT104
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(l-(Pyridin-2-yl)ethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-naphthamide, N-[(1S)-1-(2-Pyridinyl)ethyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide, VT-104
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(C1=CC=C(C2=CC=CC3=CC(C(N[C@H](C4=NC=CC=C4)C)=O)=CC=C23)C=C1)F
InChI
1S/C25H19F3N2O/c1-16(23-7-2-3-14-29-23)30-24(31)19-10-13-22-18(15-19)5-4-6-21(22)17-8-11-20(12-9-17)25(26,27)28/h2-16H,1H3,(H,30,31)/t16-/m0/s1
Clave InChI
AAZUPSFRSHFTGV-INIZCTEOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)