SML3325
Sob-AM2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[4-[[4-Hydroxy-3-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]-N-methylacetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C1=C(C=CC(CC2=C(C=C(C=C2C)OCC(NC)=O)C)=C1)O)C
InChI
1S/C21H27NO3/c1-13(2)18-10-16(6-7-20(18)23)11-19-14(3)8-17(9-15(19)4)25-12-21(24)22-5/h6-10,13,23H,11-12H2,1-5H3,(H,22,24)
Clave InChI
UWVFEENBJKSTRD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)