Saltar a
SML1797
L67
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
LigI/III inhibitor L67, N-(3,5-Dibromo-4-methylphenyl)-glycine 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylene]hydrazide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14Br2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
486.11
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N/N=C/C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1O)CNC2=CC(Br)=C(C)C(Br)=C2
InChI key
KFEPVFJQVOMODD-IFRROFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
L67 is a potent and specific inhibitor of DNA ligase IIIα (LigIIIα) that preferentially targets mitochondrial LigIIIα resulting in mitochondrial dysfunction.
L67 is a potent and specific inhibitor of DNA ligase IIIα (LigIIIα) that preferentially targets mitochondrial LigIIIα resulting in mitochondrial dysfunction. L67 preferentially targets cancer cell mitochondria resulting in enhanced ROS production and caspase 1-dependent apoptosis. L67 in combination with PARP inhibitors decreases survival rate of therapy resistant breast cancer and leukemia cells.
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)