SML3254
Aloperine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Alop1 compound,(7-alpha,9-alpha)-9-De-2-piperidinyl-16,17-didehydro-ormosanine, ALO, (6R,6aR,13R,13aS)-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3′,2′-e]azocine, Ormosanine
Seleccione un Tamaño
US$ 86,30
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 86,30
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 73 to 89°, c = 0.5 g/mL in ethanol
color
white to beige
mp
67-72 °C
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12CN3CCCC[C@]3([H])[C@]([H])(C1)C=C4CCCN[C@@]24[H]
InChI
1S/C15H24N2/c1-2-7-17-10-13-9-12(14(17)5-1)8-11-4-3-6-16-15(11)13/h8,12-16H,1-7,9-10H2/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
Clave InChI
SKOLRLSBMUGVOY-GBJTYRQASA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)