This product is analyzed for solubility in DMSO at ≥ 10.0 mg/ mL on a lot to lot basis. The MML references the solubility in mg/mL.
O9890
5Z-7-Oxozeaenol
≥98% (HPLC), powder, TAK1 inhibitor
Sinónimos:
C 292, F 152, FR148083, L 783279, LL-Z1640-2
Seleccione un Tamaño
US$ 277,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 277,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
5Z-7-Oxozeaenol, ≥98% (HPLC)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)O[C@@H](C)CC=CC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)C\C=C\c2c1
InChI
1S/C19H22O7/c1-11-5-3-7-14(20)18(23)15(21)8-4-6-12-9-13(25-2)10-16(22)17(12)19(24)26-11/h3-4,6-7,9-11,15,18,21-23H,5,8H2,1-2H3/b6-4+,7-3-/t11-,15-,18+/m0/s1
Clave InChI
NEQZWEXWOFPKOT-BYRRXHGESA-N
Aplicación
- as transforming growth factor β-activated kinase 1 (TAK1) inhibitor to treat human colon cancer cells[1]
- as TAK1-specific inhibitor to provide intraperitoneal injection to mice for aortic banding[2]
- as TAK1 inhibitor to treat cells for luciferase reporter assay[3]
- to test growth and differentiation factor 2 (GDF2)-mediated anoikis[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The extracellular signal regulated kinase (ERK1 and ERK2) pathways are activated by mitogens and play an important role in controlling cell growth and differentiation.
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
-
En el CoA de este producto (5Z-7-Oxozeaenol) la concentración en DMSO aparece expresada en MML. ¿Podrían aclararme qué significan esas unidades?¿Masa x vol?¿mmol/L?Porque no consigo encontrar ninguna referencia de concentraciones expresadas en MML.Gracias
1 answer-