SML3073
Afatinib dimaleate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (2Z)-2-butenedioate (1:2), (S,E)-N-(4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide dimaleate, BIBW 2992 dimaleate, BIBW-2992 dimaleate, BIBW2992 dimaleate
Seleccione un Tamaño
US$ 112,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 112,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(/C=C\C(O)=O)=O.OC(/C=C\C(O)=O)=O.CN(C)C/C=C/C(NC1=CC(C(NC2=CC=C(F)C(Cl)=C2)=NC=N3)=C3C=C1O[C@H]4CCOC4)=O
InChI
1S/C24H25ClFN5O3.2C4H4O4/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b4-3+;2*2-1-/t16-;;/m0../s1
Clave InChI
USNRYVNRPYXCSP-JUGPPOIOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney,Skin
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)