PZ0191
Crizotinib
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-[1-(2,6-Dichloro-3-fluoro-phenyl)-ethoxy]-5-(1-piperidin-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)-pyridin-2-ylamine, PF 2341066, PF-02341066, PF02341066, Xalkori
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C[C@@H](Oc1cc(cnc1N)-c2cnn(c2)C3CCNCC3)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl
InChI
1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1
Clave InChI
KTEIFNKAUNYNJU-GFCCVEGCSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology