Merck
SML2723
Sigma-Aldrich
NVS-ZP7-4
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-1-(2-((6-fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)amino)-3-phenylpropyl)-1′H-spiro[piperidine-4,4′-quinazolin]-2′(3′H)-one, 1-[(2S)-2-[(6-fluoro-2-benzothiazolyl)amino]-3-phenylpropyl]-spiro[piperidine-4,4′(1′H)-quinazolin]-2′(3′H)-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 278,00
25 MG
US$ 868,00
US$ 278,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 278,00
25 MG
US$ 868,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H28FN5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
501.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 278,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc2[s]c(nc2cc1)N[C@H](CN4CCC5(NC(=O)Nc6c5cccc6)CC4)Cc3ccccc3
InChI
1S/C28H28FN5OS/c29-20-10-11-24-25(17-20)36-27(32-24)30-21(16-19-6-2-1-3-7-19)18-34-14-12-28(13-15-34)22-8-4-5-9-23(22)31-26(35)33-28/h1-11,17,21H,12-16,18H2,(H,30,32)(H2,31,33,35)/t21-/m0/s1
Clave InChI
FZOFDZMKSAUTHT-NRFANRHFSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NVS-ZP7-4 is a potent inhibitor of the Notch signaling pathway that induces endoplasmic reticulum (ER) stress and induces apoptosis in T-ALL cell lines. NVS-ZP7-4 is a potent and selective inhibitor of SLC39A7 (ZIP7) zinc transporter that increases ER zinc levels.
potent inhibitor of the Notch signaling pathway that induces endoplasmic reticulum (ER) stress and induces apoptosis in T-ALL cell lines
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Erin Nolin et al.
Nature chemical biology, 15(2), 179-188 (2019-01-16)
The identification of activating mutations in NOTCH1 in 50% of T cell acute lymphoblastic leukemia has generated interest in elucidating how these mutations contribute to oncogenic transformation and in targeting the pathway. A phenotypic screen identified compounds that interfere with