Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 557,00 US$ 473,45 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18ClN3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
387.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 473,45
Precio de catálogoUS$ 557,00Ahorre 15 %PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CC1=CC=C(NC2=NC(C3=CC=C(Cl)S3)=NC(C)=C2CC)C=C1
InChI key
FDVSPBLZPJMXFV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-33 (A33) is a potent and selective catalytic site-targeting PDE4B inhibitor (IC50 = 15 nM/PDE4B vs. 1.7 μM/PDE4D) that effectively prevents PDE4B-medicated cellular cAMP hydrolysis (150%/320% increased cAMP level with 100 nM/1 μM A-33 pre-treament in murine hippocampal HT-22 cells following 10 nM isoproterenol stimulation) in vitro and inhibits LPS-induced TNF-α production in mice in vivo (ID50 = 14 mg/kg p.o.). When administered via intraperitoneal injection, A-33 improves cognitive function in a rat model of traumatic brain injury (0.3 mg/kg i.p.) and exhibits antidepressant property in mice (0.3-1 mg/kg i.p.) in vivo.
Orally acive, potent and selective catalytic site-targeting PDE4B inhibitor with anti-inflammatory, antidepressant, and cognition-improving efficacy in vivo.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
A-33 PDE4B inhibitor 915082-52-9 | - | - | - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?