SML2495
MLS1082
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Cyclohexyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H23N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
385.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to gray-brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(N=C(C3CCCCC3)N(C4=CC=CC=C4)C2=O)N(C)C5=CC=CC=C51
Acciones bioquímicas o fisiológicas
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than MLS6585 (CID 2886111)
MLS1082 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than than MLS6585 (CID 2886111). When given together, they cause an additive potentiation of dopamine potency for both cAMP accumulation and β-arrestin recruitment.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)