SML2411
KPR-2579
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(αR)-α-[Benzoyl[(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]amino]-benzeneacetamide, N-((R)-2-Amino-2-oxo-1-phenylethyl)-N-((R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl)benzamide, N-((R)-Carbamoylphenylmethyl)-N-[(R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]benzamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +124 to +136°, c = c=1 in chloroform-d
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)N([C@H](C)C2=CC(F)=CC(F)=C2)[C@H](C3=CC=CC=C3)C(N)=O
InChI
1S/C23H20F2N2O2/c1-15(18-12-19(24)14-20(25)13-18)27(23(29)17-10-6-3-7-11-17)21(22(26)28)16-8-4-2-5-9-16/h2-15,21H,1H3,(H2,26,28)/t15-,21-/m1/s1
Clave InChI
NNXPFEMWLZLAHM-QVKFZJNVSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)