Merck
SML2340
Sigma-Aldrich
SGC8158
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5′-S-[4-[(4′-Chlorobiphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 242,00
25 MG
US$ 766,00
US$ 242,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 242,00
25 MG
US$ 766,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31ClN6O3S
Peso molecular:
555.09
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 242,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CNCCCCSC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](O)[C@@H]3O)=CC=C2
InChI
1S/C27H31ClN6O3S/c28-20-8-6-18(7-9-20)19-5-3-4-17(12-19)13-30-10-1-2-11-38-14-21-23(35)24(36)27(37-21)34-16-33-22-25(29)31-15-32-26(22)34/h3-9,12,15-16,21,23-24,27,30,35-36H,1-2,10-11,13-14H2,(H2,29,31,32)/t21-,23-,24-,27-/m1/s1
Clave InChI
UDFJXRJYAZANFF-VBHAUSMQSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SGC8158 isthe active component produced by cell reductases from the prodrug, SGC3027, a selective and cell-active inhibitor of protein arginine N-methyltransferase (PRMT7). SGC8158 was shown to inhibit PRMT7 with an IC50 value < 2.5 nM for methylation of H2B (23-37) and greater than 40-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. SGC3027 inhibited the methylation of HSP70 In cellular assays using C2C12 cells with an IC50 value of 1.3 microM. The closely related SGC3027N is significantly less active in the cellular assay, and is a control compound for cellular studies.
Selective and cell-active PRMT7 inhibitor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)