Saltar a
A7154
Adenosine, periodate oxidized
≥93%, synthetic, Powder
Sinónimos:
ADOX, Adenosine-2′,3′-dialdehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 160,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 497,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
265.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥93%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Adenosine, periodate oxidized, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(CO)C=O)C=O
InChI
1S/C10H11N5O4/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(3-18)19-6(1-16)2-17/h1,3-7,17H,2H2,(H2,11,12,13)
InChI key
ILMNSCQOSGKTNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenosine, periodate oxidized has been used:
  • as a methylarginine transferase inhibitor in the human embryonic kidney (HEK)-293 T cells[1]
  • as a methylase inhibitor in H4 neuroglioma[2]
  • as a broad inhibitor of S-adenosylmethionine (AdoMet)-dependent methyltransferases in mouse embryo fibroblast NIH3T3 cells[3]
Biochem/physiol Actions
Adenosine, periodate oxidized (Adox) is a protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor.[4] It also inhibits the enzyme S-adenosylhomocysteine hydrolase and induces apoptosis.[5] Its inhibitory effect on histone methyltransferases prevents histone methylation.[6] Adox also elicits intrinsic cytotoxic properties.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6779A9376A6904
biological source
synthetic (organic)
biological source
bacterial (corynebacterium sp)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93%
assay
≥97%
assay
≥93%
assay
90-95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)