The density is not reported for this compound. The molecular weight is 260.33. The solubility is tested at 2mg/mL in DMSO, however other sources suggest that it is soluble in DMSO up to 10mg/mL. This rate has not been validated.
SML2200
Octyl-(R)-2HG
≥98% (HPLC), film, α-KG-dependent dioxygenases prolyl hydroxylases inhibitor
Sinónimos:
(2R)-2-Hydroxyglutarate octyl ester, (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate, 1-Octyl-D-2-hydroxyglutarate, 1-octyl ester, 2R-Hydroxy-pentanedioic acid, Octyl-2HG, Octyl-D-2HG, R-2HG octyl ester
Productos recomendados
Nombre del producto
Octyl-(R)-2HG, ≥98% (HPLC)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
film
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
colorless
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H](CCC(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC
Clave InChI
UJZOKTKSGUOCCM-LLVKDONJSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the density of this product? I can´t find it and I want to have a 100mM stock.
1 answer-