H8378
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95% (GC), cell analysisfor peptide synthesis
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
Productos recomendados
Nombre del producto
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, ≥95% (GC)
Ensayo
≥95% (GC)
Formulario
powder
color
white to off-white
aplicaciones
cell analysis
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Clave InChI
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters