Saltar a
SML2185
PA-6
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,5-Bis[4-[[imino(phenyl)methyl]amino]phenoxy]pentane, N,N′-[1,5-Pentanediylbis(oxy-4,1-phenylene)]bis-benzenecarboximidamide, Pentamidine-Analogue 6
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 532,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H32N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
492.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 532,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(C1=CC=CC=C1)NC(C=C2)=CC=C2OCCCCCOC3=CC=C(NC(C4=CC=CC=C4)=N)C=C3
InChI
1S/C31H32N4O2/c32-30(24-10-4-1-5-11-24)34-26-14-18-28(19-15-26)36-22-8-3-9-23-37-29-20-16-27(17-21-29)35-31(33)25-12-6-2-7-13-25/h1-2,4-7,10-21H,3,8-9,22-23H2,(H2,32,34)(H2,33,35)
InChI key
PETGITKEGWIZEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PA-6 (Pentamidine-Analogue 6) is a selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation and does not cause ventricular arrhythmias in goat and dog models. PA-6 interacts with the cytoplasmic pore region of the KIR2.1 (KCNJ2) ion channel.
selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1355SML0989SML0539
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
PA-6 chemical structure and properties
-
-
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)