Saltar a
SML0989
H2L5186303
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2Z,2′Z)-4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-butenoic acid, 4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-Butenoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 168,00
US$ 142,80
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H20N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
488.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 142,80
Precio de catálogoUS$ 168,00Ahorre 15 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c1ccc(cc1)Oc2cc(ccc2)Oc3ccc(cc3)NC(=O)\C=C/C(=O)O)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C26H20N2O8/c29-23(12-14-25(31)32)27-17-4-8-19(9-5-17)35-21-2-1-3-22(16-21)36-20-10-6-18(7-11-20)28-24(30)13-15-26(33)34/h1-16H,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)/b14-12-,15-13-
InChI key
HZFPOTBCYPWQSH-DZDAAMPGSA-N
Biochem/physiol Actions
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2 (Ki = 7.2 nM). The compound H2L5186303 displays 40- to 1800-fold selectivity over other LPA receptors.
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2838SML2699SML0343
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)